Learn More
OHAUS™ Frontier™ Centrífugas refrigeradas de alta velocidad 5720R
Código de producto. 30130244 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
OHAUS™ Frontier™ Centrífuga refrigerada de alta velocidad 5720R
Código de producto.
30130244 OHAUS™ Frontier™ Centrífuga refrigerada de alta velocidad 5720R
1 options
Código de producto. 30130244 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 83041045
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñado para aplicaciones en laboratorios de investigación, industriales y clínicos. El FC5720R puede centrifugar de 0,2 ml a 4 x 200 ml con rotores oscilantes y de ángulo fijo a altas velocidades superiores a 38 000 xg.
Diseñado para una máxima flexibilidad de aplicación
  • Diseñado para acomodar de manera eficiente una amplia variedad de tubos y botellas, incluidos microtubos, tubos de sangre, tubos de fondo redondo, tubos cónicos, tiras/tubos de PCR y placas de microlitros, lo que garantiza un rendimiento versátil y confiable para diversas necesidades de laboratorio.
  • Compatible con hasta 17 rotores opcionales y 90 accesorios
  • Capacidad de hasta 4 x 200 mL con capacidad para centrifugar hasta 32 tubos de sangre o 20 tubos cónicos de 15 mL y 10 tubos cónicos de 50 mL
  • Centrifugación de alta velocidad: hasta 20000 rpm para microtubos y hasta 16000 rpm para 50 mL
  • Capacidades de refrigeración desde 40 °C a -20 °C
  • El R290, un refrigerante respetuoso con el medio ambiente, contribuye a la ecología de las centrífugas refrigeradas al minimizar su impacto ambiental y apoyar los esfuerzos para combatir el calentamiento global.
  • La función de preenfriamiento reduce rápidamente la temperatura del rotor y la cámara antes de una ejecución.
Diseñado intuitivamente para una operación sencilla
  • Diseñado para hacer que los procesos de laboratorio sean más eficientes y fáciles, incluye muchas funciones y software fáciles de usar que permiten una operación intuitiva.
  • El reconocimiento automático de rotor (RFID) hace que cambiar entre aplicaciones sea extremadamente fácil
  • Operación sencilla con una sola mano habilitada mediante la combinación de botón de selección/perilla giratoria, incluso con guantes
  • La gran pantalla LCD retroiluminada muestra la configuración de centrifugación y los parámetros en tiempo real en una sola interfaz.
  • Almacenamiento de programas de hasta 99 ejecuciones, incluidas configuraciones de parámetros y tipos de rotor
La ingeniería sólida garantiza la confiabilidad
  • Fabricado con componentes de alta calidad para un uso confiable y con ingeniería alemana para un alto rendimiento.
  • El motor de inducción sin mantenimiento proporciona una fuerza G máxima de 38007 x
  • La cámara del rotor de acero inoxidable resistente a los productos químicos y a la corrosión garantiza la durabilidad en entornos de laboratorio.
  • Programa de autodiagnóstico para registrar el uso y el historial de errores para facilitar el mantenimiento y minimizar el tiempo de inactividad.
Características de seguridad para mayor seguridad
  • Equipado con características de protección para redundancia en seguridad y operación confiable.
  • Protección contra exceso de velocidad, inmediatamente después de la inserción del rotor
  • Detección activa de desequilibrio con tolerancias de desequilibrio individuales establecidas para cada rotor
  • Sistema de bloqueo de tapa motorizado para proteger a los operadores de lesiones accidentales.
  • Rotores sellados y certificados por TÜV para proteger a los operadores de aerosoles dañinos
  • El contador de ciclos del rotor mejora la seguridad al monitorear la cantidad de ciclos de centrifugación y brinda alertas oportunas para el reemplazo del rotor para evitar posibles fallas y garantizar un rendimiento óptimo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Capacidad 4 x 200 mL
RCF máx. 38,007 x g
Vel. máx 20 000 rpm
Línea de productos Frontier Serie 5000 Multi Pro
Refrigerado Sí
Sistema de accionamiento Accionamiento por inducción directo sin escobillas
Para utilizar con (equipo) 30304361, 30314822, 30314824, 30314825, 30314826, 30314827, 30314829, 30314830, 30314831, 30314832, 30314833, 30314834, 30314836, 30314841, 30372718, 83041011, 83041238
Material Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión con tapa de policarbonato/plástico ABS
Memoria 99 Programas
Modelo FC5720R
Nivel de ruido ≤60 ±2 dBA
Memoria para programas Sí
Rotor incluido No
Tiempo de actividad De 10 s a 99 h 59 min, 59 s
Características de seguridad CE, FCC
Garantía 2 años
Dimensiones (Al x An x F) 361 x 407 x 712 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 712 x 407 x 361 mm
Longitud (imperial) exterior 28 in
Longitud (métrico) exterior 712 mm
Anchura exterior (imperial) 16 in
Anchura exterior (métrico) 407 mm
Altura exterior (imperial) 14,2 in
Altura exterior (métrico) 361 mm
Fondo (imperial) 28 in
Fondo (métrico) 712 mm
Peso neto 71 kg
Requisitos eléctricos AC Adaptador (no incluido)
Tensión 230 V
Vataje 1.2 kW
Tipo de tapón AC Adaptador (no incluido)
Tipo de producto Centrífuga
Intervalo de temperatura (métrico) -20 °C a 40 °C
Tipo de pantalla LCD retroiluminado de 2 líneas