missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Frizzled-2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15537612
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15537612 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15537612 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA547119

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

In direct ELISAs, approximately 30% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) Frizzled-1 is observed and less than 5% cross-reactivity with rmFrizzled-4, recombinant human Frizzled-5, rmFrizzled-6, and rmFrizzled-8 is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.50 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.

This intronless gene is a member of the frizzled gene family. Members of this family encode seven-transmembrane domain proteins that are receptors for the wingless type MMTV integration site family of signaling proteins. This gene encodes a protein that is coupled to the beta-catenin canonical signaling pathway. Competition between the wingless-type MMTV integration site family, member 3A and wingless-type MMTV integration site family, member 5A gene products for binding of this protein is thought to regulate the beta-catenin-dependent and -independent pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Frizzled-2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 5% trehalose and No Preservative
génica Fzd2
N.º de referencia del gen Q9JIP6
Alias de gen AL033370; AW456835; Dfrizzled2; Drosophila polarity gene (frizzled) homologue; Drosophila polarity gene homolog 2; frizzled 2, seven transmembrane spanning receptor; frizzled class receptor 2; frizzled family receptor 2; frizzled homolog 2; frizzled homolog 2 (Drosophila); frizzled-10; Frizzled-2; Fz10; fz-10; Fz2; Fz-2; Fzd10; Fzd2; fzE2; hFz2; Mfz10; Mfz10a; mFz2; rFz2
Símbolos de los genes Fzd2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Frizzled-2 Gln29-Leu168.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57265
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.