Learn More
Bel-Art™ Fritware Varilla de polietileno poroso
Código de producto. 30193456
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
100-160 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
30193456 100-160 μm cada uno
1 options
Código de producto. 30193456 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F136350012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.15€
    60.65€ / paquete de 1
    Ahorro 13.50€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Las varillas de polietileno porosas de un pie ofrecen un rendimiento robusto y capacidades de filtración específicas.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 93 °C (200 °F)
  • Presenta una porosidad de grado grueso con un tamaño de poro promedio de 110 micrones.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Filtro de red
Formato Disco
Material Polietileno
Tamaño de poro 100-160 μm
Esterilidad No estéril
Tipo Varilla de filtración
Diámetro (imperial) 0,5 in
Fit for Purpose Certificado de calidad
Para utilizar con (equipo) Sistemas de filtración