Learn More
IKA™ Conjunto Fritte
Código de producto. 17583626 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
1 μm
5 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17583626 10 μm paquete de 2
17563626 1 μm paquete de 2
17573626 5 μm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17583626 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020102634
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Este conjunto Fritte contiene dos fritas de vidrio para la célula de reacción Pro-Divide.
  • Este conjunto contiene dos fritas de vidrio para la célula de reacción Pro-Divide.
  • El tamaño de cada poro se sitúa entre estos intervalos:
    • Conjunto de 1 μm: 1 y 1,6 μm
    • Conjunto de 5 μm: 4 y 5,5 μm
    • Conjunto de 10 μm: 10 y 16 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conjunto Fritte
Tamaño 10 μm
Para utilizar con (equipo) Célula de reacción Pro-Divide