Learn More
IKA™ Conjunto de muestras Fritte
Código de producto. 17543626 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Célula de reacción Pro-Divide
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17543626 Célula de reacción Pro-Divide cada uno
1 options
Código de producto. 17543626 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020101403
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Conjunto de muestras Fritte para la célula de reacción Pro-Divide.
  • El conjunto de muestras incluye una frita de vidrio de 1 μm, una frita de vidrio de 5 μm, una frita de vidrio de 10 μm para la célula de reacción Pro-Divide.
  • Tamaño de poro:
    • Frita de vidrio de 1 μm: De 1 a 1,6 μm;
    • Frita de vidrio de 5 μm: 4-5,5 μm
    • Frita de vidrio de 10 μm: De 10 a 16 μm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Fritas de vidrio de 1 μm, 5 μm y 10 μm
Para utilizar con (equipo) Célula de reacción Pro-Divide