Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Termómetros de verificación digital
Descripción
- Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
- Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple con los requisitos de ISO 17025
- Probado y calibrado en HB’ Laboratorio exclusivo triplemente acreditado/registrado según ISO/IEC 17025:2017, acreditado por A2LA (Cert #2448.01), contra equipos cuya calibración es trazable a NIST
- Incluye instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
- Serializados individualmente, marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Gránulos de vidrio |
| Tamaño del frasco | 30 mL |
| Puntos de calibración | 0, 100 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración general |
| Altura (imperial) | 0,7 in |
| Altura (métrico) | 18 mm |
| Incluye | Alarma, temporizador |
| Longitud del cable (imperial) | 3.5 ft. |
| Longitud de la sonda (imperial) | 4,1 in |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Mostrar más |
Incluye advertencias sobre cáncer y daños reproductivos de la Proposición 65