Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Máquina de hielo seco Frigimat
Código de producto. 10193754
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30 x 17cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10193754 30 x 17cm cada uno
1 options
Código de producto. 10193754 Proveedor Bel-Art™ SP Scienceware™ N.º de proveedor H388780012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Producen el hielo seco que necesita en el laboratorio
  • Frigimat™ elimina la necesidad de comprar grandes cantidades de hielo seco cuando solo se necesita un poco.
  • Emplea el efecto Joule-Thomson para producir un bloque sólido de 454 gm de hielo seco en uno o dos minutos, y el bloque se puede retirar en solo 30 segundos
  • La válvula de descarga de latón ventila de forma segura el exceso de gas
  • Cada cilindro de 22,68 kg (50 lb) de CO2 líquido con un tubo de inmersión producirá 8 o 9 bloques de hielo seco de 8,5 cm x 11 cm
  • Fabricado en acero con revestimiento de epoxi con una cámara de hielo de aluminio y válvulas de latón con cuatro patas de caucho antideslizantes
  • Incluye un tubo de conexión de cobre chapado en níquel de 1,8 m con acoplamientos de rosca estándar CGA 320 (2,11 cm [0,830 in]-14) para facilitar el acoplamiento a un cilindro de LCO2
  • Dimensiones: 30 x 17 x 13 cm (Al.)
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 30 x 17cm
Para utilizar con (aplicación) Moldeo de hielo seco
Para utilizar con (equipo) 50lb Botellas de CO2 líquido
Longitud (métrico) 30cm
Anchura (métrico) 17cm