Learn More
Friedelin, TRC
Código de producto. 30135443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135443 50 mg 50 miligramos
30134741 10 mg 10 miligramos
30006825 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF76500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 559-74-0
Fórmula molecular C30 H50 O
Peso molecular (g/mol) 426.72
Sinónimo 24,25,26-Trinoroleanan-3-one, 5,9,13-trimethyl-, (4β,5β,8α,9β,10α,13α,14β)-, D:A-Friedooleanan-3-one (8CI), Friedelin (6CI), (-)-Friedelin, (4β,5β,8α,9β,10α,13α,14β)-5,9,13-Trimethyl-24,25,26-trinoroleanan-3-one, 3(2H)-Picenone, eicosahydro-4,4a,6b,8a,11,11,12b,14a-octamethyl-, (4R,4aS,6aS,6bR,8aR,12aR,12bS,14aS,14bS)-, 3(2H)-Picenone, eicosahydro-4,4a,6b,8a,11,11,12b,14a-octamethyl-, [4R-(4α,4aα,6aβ,6bα,8aα,12aα,12bβ,14aα,14bβ)]-, 3-Oxofriedelane, Friedelan-3-one, Friedelanone, Friedeline, NSC 55141
Nombre IUPAC (4R,4aS,6aS,6aS,6bR,8aR,12aR,14aS,14bS)-4,4a,6a,6b,8a,11,11,14a-octametil-2,4,5,6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14,14b-tetradecahidro-1H-picen-3-one
SMILES C[C@H]1C(=O)CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@]34C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Friedelin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20,22-24H,9-19H2,1-8H3/t20-,22+,23-,24+,26+,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.3862