Learn More
TFA Dostmann™ Termómetro de refrigerador/congelador
Código de producto. 11812602
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +45 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11812602 De -40 °C a +45 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 11812602 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 14.4003.02.01
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Termómetro de refrigerador
Temperatura máxima 45 °C
Temperatura mín. (métrico) -40° C
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +45 °C