Learn More
STEMCELL Technologies FreSR™-S
Código de producto. 15567540
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15567540 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15567540 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 05859
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Animal component-free medium for freezing ES and iPS cells as single cells
  • FreSR™-S is a defined, serum-free, and animal component-free medium for the cryopreservation of human pluripotent stem cells (hPSCs) as single cells
  • This complete and ready-to-use medium is recommended for hPSCs cultured in mTeSR™1, mTeSR™ Plus, TeSR™2, or TeSR™-E8™
  • Cryopreserved hPSCs should be stored at -135°C (liquid nitrogen) or colder
Especificaciones
Tipo de célula Pluripotent Stem Cells
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Cantidad 50 mL