Learn More
Freselestat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Freselestat |
| CAS | 208848-19-5 |
| Fórmula molecular | C23H28N6O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-N-[1-[[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]carbonyl]-2-methylpropyl]-6-oxo-2-phenyl-1(6H)-pyrimidineacetamide, ONO 6818, ONO-PO 736 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N6O4/c1-13(2)17(18(31)20-27-28-22(33-20)23(3,4)5)26-16(30)12-29-19(14-9-7-6-8-10-14)25-11-15(24)21(29)32/h6-11,13,17H,12,24H2,1-5H3,(H,26,30) |
| SMILES | CC(C)C(NC(=O)CN1C(=O)C(=CN=C1c2ccccc2)N)C(=O)c3oc(nn3)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(5-amino-6-oxo-2-fenilpirimidin-1-il)-N-[1-(5-terc-butil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-metil-1-oxobutan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 452.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.2172 |