Learn More
Frentizole, MedChemExpress
Código de producto. 16436478
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436478 10 mg 10 miligramos
16409067 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436478 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15374
MedChemExpress Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Frentizole
CAS 26130-02-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H13N3O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (41.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=NC3=CC=C(OC)C=C3S2
Peso molecular (g/mol) 299.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.35
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation