Learn More
Labconco™ Liofilizador FreeZone™ Triad
Código de producto. p-7139060 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Requisitos eléctricos unitSize
15924232 Schuko 230 V/50 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 15924232 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 794001030
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Un estante de procesamiento, una sonda para controlar la temperatura de la muestra en la cámara y cuatro válvulas de neopreno con mandos de plástico moldeados
Requires
Bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 l/min, presión final de 0,002 mbar y conexión para manguera de vacío de 19,05 mm (0,75 pulgadas) de diámetro interior, y congelar cristalería seca si no liofilización a granel
Labconco™ FreeZone™ Triad Freeze Dryer es un liofilizador tres en uno. Precongelar, liofilizar en frascos o en estantería y tapar al vacío.
El liofilizador Labconco™ FreeZone™ Triad es un liofilizador tres en uno.Precongelar, congelar en frascos o en estante y tapar al vacío
  • Secador de bandeja de taponamiento y liofilización de muestras con cuatro válvulas de muestra
  • Las muestras para ambos tipos de liofilización se pueden procesar a la vez
  • La cámara precongela las muestras, lo que elimina la necesidad de transferir productos y congeladores por separado
  • El serpentín colector vertical de acero inoxidable elimina 1,84 L de agua en 24 horas y retiene 2,5 L de hielo antes de descongelarse
  • Dos compresores de refrigeración libres de HCFC/CFC de 0,33 hp enfrían el colector a -°85 C (-121 °F), son adecuados para muestras acuosas o de acetonitrilo diluido y funcionan en conjunto con un calentador de 1000 vatios para enfriar y calentar el medio fluido que circula a través de canales en el estante. No debe usarse con muestras que contengan metanol o etanol
  • Los estantes con control de temperatura °varían de -55 C °a +50 °C (-67 F °a +122 F) y un máximo de -75 °C (-103 °F) durante la precongelación.
  • Los estantes proporcionan un bloqueo neumático con un diafragma, eliminando la necesidad de gas comprimido
  • Lyo-Works™ El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío, en una pantalla táctil a color de 5 in.
  • Estante de procesamiento: 12,4 x 14,5 in. (31,5 x 36,8 centímetros)
  • El espacio entre el estante y la parte superior de la cámara admite contenedores con tapones de hasta 148 mm de alto.
  • Una sonda para controlar la temperatura de la muestra en la cámara
  • Sensor de vacío Pirani
  • Controla la temperatura a ±1 °C de punto de ajuste
  • Memoria para almacenar 30 programas con 16 segmentos cada uno
  • Visualización a tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • Botones de arranque manual para control de temperatura del colector y estante y extracción de vacío
  • El registro de datos almacena y muestra datos en formato de tabla o gráfico y se puede exportar mediante USB o Ethernet
  • Los ajustes incluyen el idioma (inglés, español, francés, alemán o italiano), la hora, la temperatura y el vacío (mbar, Torr o Pa)
  • Alerta de mantenimiento de la bomba de vacío
  • Bloqueo de seguridad
  • Perilla de control de tapón, perilla de control de liberación de vacío y 1/8 in Puerto de relleno de gas inerte/estéril suministrado por el usuario
  • Las válvulas de neopreno con perillas y accesorios de plástico moldeado se adaptan a adaptadores de matraces de 10,5 y 0,75 in.
  • Receptáculo eléctrico para la bomba de vacío
  • Descongelación por gas caliente con bandeja de drenaje de acero inoxidable, manguera de drenaje de silicona y apagado automático a 60 °C (140 °F)
  • Válvula de control de vacío
  • Válvula de alivio de vacío
  • Exterior de acero inoxidable y acero con recubrimiento en polvo
  • Puerta acrílica transparente con junta de silicona y cierre
  • Las opciones incluyen configuraciones de enchufe eléctrico específicas de la región
Información de órdenes
Required for operation (not included): Vacuum pump with a displacement of at least 98 L/min, 0.002 mBar ultimate pressure and fitting for 0.75in ID vacuum hose, and freeze dry glassware if not bulk freeze drying
Compliance
Norma UL 61010-1 (modelos de 230 V, 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n.º 61010-1 (modelos de 230 V, 60 Hz) y marcado de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz)
Garantía
1 años
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 2,5 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 1
Intervalo de temperatura (métrico) - 85 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -121 °F
Material Acero
N.º de puertos 4
Certificaciones/conformidad UL, CSA/CAN, CE
Para utilizar con (aplicación) Liofilización, liofilización
Para utilizar con (equipo) Accesorios de FreeZone, carrito de FreeZone, matraces de congelación rápida
Incluye Un estante de procesamiento, una sonda para controlar la temperatura de la muestra en la cámara y cuatro válvulas de neopreno con mandos de plástico moldeados, tapón, enchufe Schuko
Fondo (imperial) 29,5 in
Fondo (métrico) 74,9 cm
Anchura (imperial) 28,3 in
Anchura (métrico) 71,9 cm
Altura (imperial) 27,7 in
Altura (métrico) 70,4 cm
Longitud (imperial) 29,5 in
Longitud (métrico) 74,9 cm
Amperaje 12 A
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (imperial) 440 lb
Peso con embalaje (métrico) 199,6 kg