Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador Triad, 230 V, 50 Hz
Código de producto. 17950190 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -85 °C a +50 °C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17950190 De -85 °C a +50 °C 1 unidad
1 options
Código de producto. 17950190 Proveedor Labconco N.º de proveedor 794001090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42780.00€
    31721.51€ / paquete de 1
    Ahorro 11058.49€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
FreeZone Los secadores por congelación de sobremesa Triad están diseñados para múltiples tipos de liofilización: matraces, viales a granel y viales con tapón. Con la capacidad de congelar muestras en tantas formas diferentes, la versatilidad y el diseño compacto del Triad lo hacen perfecto para laboratorios con mucha actividad.
  • Diseñado para múltiples tipos de liofilización: matraces, viales a granel y viales con tapón. 
  • El serpentín colector de acero inoxidable contiene 2,5 litros de hielo antes de descongelarse. Dos compresores de refrigeración de 1/3 hp libres de HCFC/CFC enfrían el colector para  -°85 C (-121 °F), adecuado para muestras de acetonitrilo acuoso o diluido.
  • Los estantes con control de temperatura °varían de -55 C °a +50 °C (-67 F °a +122 F) y un máximo de -75 °C (-103 °F) durante la precongelación.
  • Los estantes proporcionan un tapón neumático con un diafragma, eliminando la necesidad de gas comprimido.
  • Lyo-Works™ El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
  • Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación.
  • Manténgase conectado
  • Ver datos de muestra en tiempo real
  • Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
  • Facilite las muestras desafiantes
Especificaciones
Tipo Liofilizador Triad
Capacidad (métrico) 2,5 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 1
Intervalo de temperatura (métrico) De -85 °C a +50 °C
Material Acero inoxidable
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 230 V