Learn More
Labconco FreeZone Triad - Refrigerante Eco-Frío
Código de producto. 31374518 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
84 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
31374518 84 °C cada uno
1 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374518 Proveedor Labconco N.º de proveedor 794005090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42780.00€
    30797.95€ / paquete de 1
    Ahorro 11982.05€
    28% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Soporta la precongelación de muestras, liofilización, tapón y liofilización con matraz con válvulas integradas.
  • Secador de bandeja con tapón y liofilización de muestras con cuatro válvulas de muestra
  • Se pueden hacer muestras para liofilización en matraz y bandeja a la vez
  • La cámara precongela las muestras, eliminando la necesidad de congelar y transferir el producto por separado
  • La bobina de colector vertical de acero inoxidable contiene 2,5 L de hielo antes de descongelarse
  • Dos compresores refrigerantes Eco-Cool, libres de HCFC/CFC y de 0,33 hp, enfrían el colector a -85 °C (-121 °F), son adecuados para muestras acuosas o diluidas de acetonitrilo y funcionan con un calentador de 1000 vatios para enfriar y calentar el medio fluido que circula por canales de estantería; no para su uso con muestras que contengan metanol o etanol
  • Las estanterías con control de temperatura oscilan entre -55 y 50 °C (-67 a 122 °F), con un máximo de -75 °C (-103 °F) durante la precongelación
  • Los estantes proporcionan un bloqueo neumático con un diafragma, eliminando la necesidad de gas comprimido
  • Lyo-Works™ El sistema operativo ofrece visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío en una pantalla táctil a color de 5 in
  • Estante de procesamiento: 12,4 x 14,5 in. (31,5 x 36,8 cm)
  • El espaciamiento entre la repisa y la parte superior de la cámara permite contenedores con tapones de hasta 148 mm de altura
  • Perilla de control de tope, perilla de liberación de vacío y 1/8 de pulgada. Puerto de relleno de gas inerte/estéril suministrado por el usuario
  • Una sonda para controlar la temperatura de la muestra en la cámara
  • Controla la temperatura hasta ±1 °C de punto de consigna
  • El registro de datos almacena y muestra datos en formato de tabla o gráfico y puede exportarse vía USB Ethernet
  • Los ajustes incluyen idiomas (inglés, español, francés, alemán o italiano), bloqueo de seguridad, hora, temperatura y unidades de vacío (mBar, Torr o Pa)
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 2.5 L
Sublimation Rate Variable
N.º de estantes 1
Intervalo de temperatura (métrico) 84 °C
Refrigerante Eco-Cool
Material Acero con pintura en polvo
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 230 V
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).