Learn More
Labconco FreeZone Secador de bandeja con tapón y válvula de aislamiento - Refrigerante Eco-Cool
Código de producto. 31374497 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-40°C a +40°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
31374497 -40°C a +40°C cada uno
1 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374497 Proveedor Labconco N.º de proveedor 794805290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41050.00€
    29557.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11492.55€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Soporta precongelación, liofilización y tapado de muestras para flujos de trabajo de liofilización.
  • Tres de 16,5 x 12 in. estanterías ajustables con control de temperatura (±1 °C) y sensores de temperatura de muestra
  • La cámara precongela las muestras para ahorrar tiempo y dinero, eliminando la necesidad de un congelador separado y la transferencia del producto
  • Hasta 594 pulgadas cuadradas de espacio en estanterías
  • El líquido circulante en las estanterías varía entre -40 y +40 °C
  • Sistema de refrigeración ecológico, libre de HCFC/CFC, conforme a los requisitos de la UE de bajo GWP
  • El mecanismo neumático integrado tapona los recipientes en los tres estantes
  • Una puerta de visualización de acrílico transparente proporciona una visibilidad total de las estanterías
  • 1,9 cm (1 x 8 in) El puerto de relleno OD introduce aire estéril o gas inerte de una fuente externa para proteger las muestras de la humedad atmosférica y los contaminantes
  • Lyo-Works™ OS proporciona visualización en tiempo real de los parámetros de la secadora liofilizada y la secadora de bandejas en un motor de 5 in. Pantalla táctil capacitiva a todo color en un secador liofilizado conectado FreeZone de 6, 12 o 18 L (vendido por separado)
  • Los datos pueden exportarse vía USB Ethernet o
  • El controlador basado en microprocesador almacena y repite hasta 30 programas de temperatura, cada uno con hasta 16 pasos
  • La pantalla permite navegar en modo manual o programa, temperaturas de la sonda, vacío (mBar, Torr o Pa), paso del programa actual, tiempo restante en el paso actual, estado de fin de programa y alarmas
  • Las alertas y las lecturas actuales de parámetros operativos pueden enviarse automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • El colector de secador opcional de 6 puertos puede acomodar 1/2 in. o 3/4 de pulgada. adaptadores de matraz y se conecta a frascos y otros objetos de cristal
  • Una válvula de aislamiento incorporada opcional separa el secador de bandeja de tapón del liofilizador para acortar el tiempo de restablecimiento del vacío y ayudar a determinar el punto final.
  • Requiere liofilización, bomba de vacío con desplazamiento de al menos 163 L/min y cristalería liofilizada (si no se liofiliza a granel) (no incluida)
Especificaciones
Tipo Secador de bandeja con tapones de retención
Sublimation Rate Variable
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +40°C
Refrigerante Eco-Cool
Material Acero con pintura en polvo
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 230 V
FreeZone Se requiere liofilizador de consola con sistema operativo LyoWorks, bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 163 litros/minuto, accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se seca a granel) (no incluido).