Learn More
Labconco FreeZone Secador de bandeja de taponamiento
Código de producto. 17960180 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Colector de 6 puertos
Secador de bandeja con tapones de retención
Válvula de aislamiento
Tamaño de la unidad:
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye unitSize
17960180 Secador de bandeja con tapones de retención 1 unidad
17980180 Colector de 6 puertos 1 unidad
17980190 Válvula de aislamiento 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960180 Proveedor Labconco N.º de proveedor 794801090
FreeZone Los secadores de bandejas con tapón liofilizan cargas moderadas a grandes de viales o botellas de suero y los tapan al vacío. Un mecanismo neumático cierra los contenedores al vacío sobre tres grandes estantes de procesamiento ajustables.
  • Un mecanismo neumático tapa los contenedores al vacío en tres grandes estantes de procesamiento ajustables, de 16,5 x 12 in cada uno.
  • Un sistema de refrigeración libre de HCFC/CFC y un calentador eléctrico enfrían y calientan el medio fluido que circula a través de los estantes para mantener las temperaturas de los estantes dentro de ±1 °C.
  • Lyo-Works™ El sistema operativo permite al usuario configurar hasta 30 programas, con hasta 16 pasos cada uno; registrar, graficar y almacenar datos; y recibir alertas por correo electrónico.
  • El secador de bandejas se conecta a un FreeZone Secador por congelación de consola que proporciona una visualización en tiempo real de los parámetros del secador ’de bandejas en una gran pantalla táctil capacitiva.
  • Para usar con cualquier FreeZone Liofilizador fabricado después de julio de 2017.
Especificaciones
Tipo Secador de bandeja con tapones de retención
Capacidad (métrico) Liofilizador de 6 L, 12 L o 18 L
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +40°C
Material Acero inoxidable
Incluye Secador de bandeja con tapones de retención
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 230 V