Learn More
Labconco™ Secadores de bandeja pequeños FreeZone™
Código de producto. 15772857 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Incluye:
3 estantes
Amperaje:
2,5A
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Incluye Amperaje Tensión Tamaño de la unidad
15772857 Schuko 3 estantes 2,5A 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15772857 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 780701030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11605.00€
    9187.92€ / paquete de 1
    Ahorro 2417.08€
    20% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
3 estantes
Benötigt
Liofilizador, bomba de vacío
Diseñados para el liofilizado de cargas de muestras a granel de moderadas a grandes. Los secadores de bandeja pequeña FreeZone™ Labconco™ ofrecen opciones para una válvula de aislamiento y un colector de 6 puertos incorporados. Incluyen tres estantes calefactados y sondas de temperatura para la supervisión de la temperatura de la muestra.
  • Tres estantes calentados de 32,25 × 42,16 cm (10,6 × 11,7 pulgadas) con sensores para la supervisión de la temperatura que proporcionan 10,35 l (372 pulgadas cuadradas) de espacio de almacenamiento
  • Se pueden añadir 2 estantes adicionales (se venden por separado)
  • Cada estante se calienta hasta + 60 °C
  • El microprocesador mantiene la temperatura del sistema dentro de los 3 °C del ajuste
  • La puerta de visualización de acrílico transparente proporciona una completa visibilidad de los estantes
  • El sistema operativo Lyo-Works™ proporciona una programación y un control flexibles con una pantalla en tiempo real de los parámetros de liofilizador y de secador de bandeja en una pantalla táctil capacitiva a todo color de 5 pulg en un liofilizador FreeZone conectado (se vende por separado)
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • Las muestras se deben congelar previamente
Compliance
Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 nº 61010-1 (modelos de 60 Hz), y el marcado de conformidad CE (modelos de 230V, 50 Hz).
Garantie
Un año
Spezifikation
Tipo Secador de bandeja
N.º de estantes 5
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Material Acero
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye 3 estantes
Fondo (imperial) 18,5 in
Fondo (métrico) 46,9 cm
Anchura (imperial) 15,3 in
Anchura (métrico) 38,8 cm
Altura (imperial) 18,05 in
Altura (métrico) 45,8 cm
Amperaje 2,5A
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 120 lb
Peso con embalaje (métrico) 54,43 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.