Descripción
- Un baño de acero inoxidable con dos rodillos hace girar los frascos en una solución de transferencia de calor a baja temperatura, creando un recubrimiento fino uniforme en la pared interior para un flujo eficiente de vapor durante la liofilización
- El sistema de refrigeración de 1/2 hp precongela las muestras hasta -40 °C
- Acepta Fast-Freeze matraces de hasta 1200 mL
- Sistema de refrigeración ecológico sin HCFC/CFC, conforme a los requisitos de la UE de bajo GWP
- La pantalla LED muestra temperaturas de baño de -20 °C a -42 °C en incrementos predeterminados
- La manguera de baño retráctil montada a la izquierda facilita la limpieza del baño
- Cabe en una encimera o en un carrito de laboratorio
- El armario presenta acero blanco recubierto en polvo con un frontal en acero inoxidable cepillado y detalles azules
- Dimensiones del armario: 22,1 L x 15,1 de ancho x 19,7 in. H (56,1 x 38,4 x 50,0 cm)
- La bañera tiene construcción en acero inoxidable con aislamiento de espuma de poliuretano y una cubierta blanca de HDPE
- Dimensiones del baño: 12 D x 5,5 An x 6,5 in. H (30,5 x 14 x 16,5 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congelador de conchas |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C |
| Refrigerante | Eco-Cool |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| tipo de tapón | Todos excepto Norteamérica |
| Tensión | 230 V |