Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de consola con secador de bandeja con tapón, bobina de acero inoxidable y válvula de purga, refrigerante Eco-Cool
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- La bobina colectora de acero inoxidable vertical puede contener 6 L, 12 L o 18 L de hielo antes de necesitar descongelación
- Las opciones de temperatura incluyen -50 °C para muestras acuosas (a base de agua) y -84 °C para muestras con bajo punto de congelación (incluyendo acetonitrilo)
- Utiliza un sistema de refrigeración ecológico (libre de HCFC/CFC) y cumple con los requisitos de la UE de bajo GWP
- El diseño interno de la bobina ayuda a atrapar vapores de forma eficiente para un rendimiento fiable en liofilización
- Existen coleccionistas opcionales recubiertos de PTFE para trabajar con compuestos corrosivos
- Incluye características prácticas como descongelación de gas caliente, un USB puerto lateral y un puerto Ethernet en la parte trasera
- La consola proporciona espacio interior para la bomba de vacío (la bomba de vacío se vende por separado)
- Lyo-Works El sistema operativo muestra una vista en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- 5 in. pantalla táctil a todo color para un funcionamiento sencillo y una monitorización sencilla
- Soporta programación flexible y control de accesorios opcionales de secado
- La función opcional End-Zone™ ayuda a identificar cuándo se ha completado el liofilizado con matraz
- El registro de datos con un solo toque ayuda a mejorar la calidad de las muestras y a reducir el tiempo de ejecución total
- Los ajustes pueden personalizarse, incluyendo idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Puede enviar automáticamente alertas y actualizaciones operativas a las direcciones de correo electrónico que introduzcas
- La ventana frontal permite revisar el aceite de la bomba de vacío sin complicaciones
- Las características de seguridad integradas ayudan a proteger la bomba de vacío, incluyendo la liberación automática de aire tras el apagado, la detección de humedad para evitar el arranque y el apagado automático si se detecta una fuga
- Se requiere una bomba de vacío (mínimo 163 L/min), junto con accesorios para secar y cristalería liofilizada según el montaje (no incluido)
- Incluye un secador de bandeja con tapón que ofrece un control preciso y una programación flexible para resultados consistentes
- Viene con tres estanterías ajustables y con control de temperatura (16,5 x 12 in). con sensores, proporcionando hasta 594 pulgadas cuadradas de espacio en las estanterías
- La temperatura de estantería puede controlarse de -40 °C a +40 °C utilizando fluido circulante
- El sistema neumático incorporado puede tapar los contenedores en las tres baldas
- Un puerto de relleno (1/8 de pulgada). OD) permite añadir gas inerte para ayudar a proteger las muestras de la humedad y los contaminantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizadores |
| Capacidad (métrico) | 18 L |
| Sublimation Rate | Variable |
| N.º de estantes | 3 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C |
| Refrigerante | Eco-Cool |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| Incluye | Secadora de bandeja con tapón, bobina de acero inoxidable, válvula de purga |
| tipo de tapón | Todos excepto Norteamérica |
| Tensión | 230 V |
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 163 litros/minuto, accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se la liofilizan) (no incluida).