Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de consola con secadora de bandeja con tapón y bobina de acero inoxidable, refrigerante eco-frío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31374482 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
12 L
18 L
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
31374482 6 L -50 °C cada uno
31374505 12 L -50 °C cada uno
31374543 18 L -50 °C cada uno
31374537 6 L 84 °C cada uno
31374486 12 L 84 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374482 Proveedor Labconco N.º de proveedor 700625090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Liofilizadora en consola con secadora de bandeja con tope, pantalla táctil en color, almacenamiento de datos con salida USB/ethernet y notificación por correo electrónico.
  • La bobina colectora de acero inoxidable vertical puede contener 6 L, 12 L o 18 L de hielo antes de necesitar descongelación
  • Las opciones de temperatura del colector incluyen -50 °C para muestras a base de agua (acuosas) y -84 °C para muestras con bajo punto de congelación (incluido el acetonitrilo)
  • Utiliza un sistema de refrigeración ecológico (libre de HCFC/CFC) y cumple con los requisitos de la UE de bajo GWP
  • El diseño interno de la bobina ayuda a atrapar vapores de forma eficiente para un rendimiento fiable en liofilización
  • Existen coleccionistas opcionales recubiertos de PTFE para trabajar con compuestos corrosivos
  • Incluye características prácticas como descongelación de gas caliente, un USB puerto lateral y un puerto Ethernet en la parte trasera
  • La consola proporciona espacio interior para la bomba de vacío (la bomba de vacío se vende por separado)
  • Lyo-Works El sistema operativo muestra una vista en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • 5 in. pantalla táctil a todo color para un seguimiento y funcionamiento sencillos
  • Soporta programación flexible y control de accesorios opcionales de secado
  • La función opcional End-Zone™ ayuda a identificar cuándo se ha completado el liofilizado en matraz
  • El registro de datos con un solo toque ayuda a mejorar la calidad de las muestras y a reducir el tiempo de ejecución total
  • Los ajustes pueden personalizarse, incluyendo idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Puede enviar automáticamente alertas y actualizaciones operativas a las direcciones de correo electrónico que introduzcas
  • La ventana frontal permite revisar el aceite de la bomba de vacío sin complicaciones
  • Las características de seguridad integradas ayudan a proteger la bomba de vacío, incluyendo la liberación automática de aire tras el apagado, la detección de humedad para evitar el arranque y el apagado automático si se detecta una fuga
  • Se requiere una bomba de vacío (mínimo 163 L/min), junto con accesorios para secar y cristalería liofilizada según el montaje (no incluido)
  • Incluye un secador de bandeja con tapón que ofrece un control preciso y una programación flexible para resultados consistentes
  • Viene con tres estanterías ajustables y con control de temperatura (16,5 x 12 in). con sensores, proporcionando hasta 594 pulgadas cuadradas de espacio en las estanterías
  • La temperatura de estantería puede controlarse de -40 °C a +40 °C utilizando fluido circulante
  • El sistema neumático incorporado puede tapar los contenedores en las tres baldas
  • Un puerto de relleno (1/8 de pulgada). OD) permite añadir gas inerte para ayudar a proteger las muestras de la humedad y los contaminantes
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 6 L
Sublimation Rate Variable
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Refrigerante Eco-Cool
Material Acero con pintura en polvo
Incluye Secadora de bandeja con tapón, bobina de acero inoxidable
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 230 V
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 163 litros/minuto, accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se la liofilizan) (no incluida).