Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de consola con secador de bandeja de tapón, bobina de PTFE y válvula de purga, refrigerante Eco-Cool
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- La bobina de colector de acero inoxidable vertical contiene 12 L de hielo antes de necesitar descongelación
- Las opciones de temperatura del colector incluyen -50 °C para muestras acuosas (a base de agua) y -84 °C para muestras con bajo punto de congelación (incluido el acetonitrilo)
- Utiliza un sistema de refrigeración ecológico (libre de HCFC/CFC) y cumple con los requisitos de la UE de bajo GWP
- El diseño interno de la bobina ayuda a atrapar vapores de forma eficiente para un fuerte rendimiento de liofilización
- Existen coleccionistas opcionales recubiertos de PTFE para trabajar con compuestos corrosivos
- Incluye características prácticas como descongelación de gas caliente, un USB puerto lateral y un puerto Ethernet en la parte trasera
- La consola proporciona espacio interior para la bomba de vacío (la bomba de vacío se vende por separado)
- Lyo-Works El sistema operativo muestra una vista en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- 5 in. pantalla táctil a todo color para un funcionamiento sencillo y una monitorización sencilla
- Soporta programación flexible y control de accesorios opcionales de secado
- La función opcional End-Zone™ ayuda a identificar cuándo se ha completado el liofilizado con matraz
- El registro de datos con un solo toque ayuda a mejorar la calidad de las muestras y a reducir el tiempo de ejecución total
- Los ajustes pueden personalizarse, incluyendo idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Puede enviar automáticamente alertas y actualizaciones operativas a las direcciones de correo electrónico que introduzcas
- La ventana frontal permite revisar el aceite de la bomba de vacío sin complicaciones
- Las características de seguridad integradas ayudan a proteger la bomba de vacío, incluyendo la liberación automática de aire tras el apagado, la detección de humedad para evitar el arranque y el apagado automático si se detecta una fuga
- Se requiere una bomba de vacío (mínimo 163 L/min), junto con accesorios para secar y cristalería liofilizada según el montaje (no incluido)
- Incluye un secador de bandeja con tapón que proporciona un control preciso y una programación flexible para resultados consistentes
- Viene con tres estanterías ajustables y con control de temperatura (16,5 x 12 in). con sensores, proporcionando hasta 594 pulgadas cuadradas de espacio en las estanterías
- La temperatura de estantería puede controlarse de -40 °C a +40 °C utilizando fluido circulante
- El sistema neumático incorporado puede tapar los contenedores en las tres baldas
- Un puerto de relleno (1/8 de pulgada). OD) permite añadir gas inerte para ayudar a proteger las muestras de la humedad y los contaminantes
Especificaciones
Spécification
| Tipo | Liofilizadores |
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Sublimation Rate | Variable |
| N.º de estantes | 3 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C |
| Refrigerante | Eco-Cool |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| Incluye | Secador de bandeja con tapón, bobina de PTFE, válvula de purga |
| tipo de tapón | Todos excepto Norteamérica |
| Tensión | 230 V |
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 163 litros/minuto, accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se la liofilizan) (no incluida).
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?