Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de consola con bobina de acero inoxidable, válvula de purga y mini cámara, refrigerante Eco-Cool
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- La bobina colectora de acero inoxidable vertical puede contener 6 L, 12 L o 18 L de hielo antes de necesitar descongelación
- Las opciones de temperatura del colector incluyen -50 °C para muestras acuosas (a base de agua) y -84 °C para muestras con bajo punto de congelación (incluido el acetonitrilo)
- Incluye funciones útiles como descongelación de gas caliente, un USB puerto lateral y una conexión Ethernet en la parte trasera
- Utiliza un sistema de refrigeración ecológico (libre de HCFC/CFC) y cumple con los requisitos de la UE de bajo GWP
- El diseño interno de la bobina ayuda a atrapar vapores de forma eficiente para un mejor rendimiento en liofilización
- Existen coleccionistas opcionales recubiertos de PTFE para trabajar con compuestos corrosivos
- Lyo-Works El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- 5 in. La pantalla táctil a todo color facilita la monitorización y el funcionamiento
- Soporta programación flexible y control de accesorios opcionales de secado
- La función opcional End-Zone™ ayuda a identificar cuándo se ha completado el liofilizado con matraz
- El registro de datos con un solo toque ayuda a mejorar la calidad de las muestras y a reducir el tiempo de ejecución total
- Los ajustes pueden personalizarse, incluyendo idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Puede enviar automáticamente alertas y actualizaciones operativas a las direcciones de correo electrónico que introduzcas
- Las funciones de protección integradas ayudan a mantener la bomba de vacío segura, incluyendo la liberación automática de aire tras el apagado, detección de humedad para evitar el arranque y apagado automático si se detecta una fuga
- Se requiere una bomba de vacío (mínimo 98 L/min), y también pueden ser necesarios accesorios para secar y cristalería liofilizada dependiendo del montaje (no incluido).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizadores |
| Capacidad (métrico) | 18 L |
| Sublimation Rate | Variable |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C |
| Refrigerante | Eco-Cool |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| Incluye | Bobina de acero inoxidable, válvula de purga, mini cámara |
| tipo de tapón | Todos excepto Norteamérica |
| Tensión | 230 V |
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).