Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de consola con bobina de PTFE, válvula de purga y congelador de carcasa - Refrigerante ecológico
Código de producto. 31374545 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico)
31374545 -50 °C
1 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374545 Proveedor Labconco N.º de proveedor 700616390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26405.00€
    19418.68€ / paquete de 1
    Ahorro 6986.32€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Liofilador de consola con pantalla táctil, almacenamiento de datos y notificaciones para monitorizar las ejecuciones.
  • La bobina de colector vertical de acero inoxidable contiene 6 L de hielo antes de descongelarse
  • Colector de -50 °C (para muestras acuosas)
  • Las características incluyen descongelación de gas caliente, puerto lateral USB y conexión Ethernet trasera
  • Sistema de refrigeración ecológico y sin HCFC/CFC, conforme a los requisitos de la UE de bajo GWP
  • La bobina interna maximiza la eficiencia de atrapamiento de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • Lyo-Works El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • 5 in. Pantalla táctil a todo color
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección opcional End-Zone™ de extremos para liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • FreeZone Características exclusivas protegen tu bomba de vacío de daños costosos, incluyendo una válvula de separación de vacío, protección contra sensores de humedad y apagado automático de la bomba de vacío cuando se detecta una fuga
  • Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, accesorio para secado y cristalería liofilizada (si no se incluye por liofilización)
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 6 L
Sublimation Rate Variable
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Refrigerante Eco-Cool
Material Acero con pintura en polvo
Incluye Bobina de PTFE, válvula de purga, congelador de carcasa
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 230 V
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).