Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de consola con bobina de PTFE, refrigerante Eco-Cool
Código de producto. 31374536 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
12 L
18 L
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
31374536 12 L -50 °C -
31374495 6 L -50 °C -
31374517 18 L -50 °C -
31374529 6 L 84 °C cada uno
31374496 12 L 84 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374536 Proveedor Labconco N.º de proveedor 701216090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25275.00€
    18583.73€ / paquete de 1
    Ahorro 6691.27€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Liofilizador resistente a los ácidos en la consola con pantalla táctil en color, almacenamiento de datos con salida USB/ethernet y notificación por correo electrónico.
  • La bobina de colector vertical de acero inoxidable contiene 6 L, 12 L o 18 L de hielo antes de necesitar descongelación
  • Las opciones de temperatura del colector incluyen -50 °C (mejor para muestras a base de agua/acuosas) y -84 °C (mejor para muestras con puntos de congelación muy bajos, incluyendo acetonitrilo)
  • Incluye características convenientes como desempañado de gas caliente, puerto lateral USB y conexión Ethernet trasera.
  • Utiliza un sistema de refrigeración ecológico (libre de HCFC/CFC) y cumple con los requisitos de la UE de bajo GWP
  • El diseño interno de la bobina ayuda a atrapar vapores de forma eficiente para un mejor rendimiento
  • Existen coleccionistas opcionales recubiertos de PTFE para trabajar con compuestos corrosivos
  • Lyo-Works El sistema operativo muestra una vista en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • El de 5 in. La pantalla táctil a todo color facilita la monitorización y el uso
  • Soporta programación flexible y control de accesorios opcionales de secado
  • La función opcional End-Zone™ ayuda a identificar cuándo se ha completado el liofilizado con matraz
  • El registro de datos con un solo toque ayuda a mejorar la calidad de las muestras y a reducir el tiempo de ejecución total
  • Los ajustes pueden personalizarse, incluyendo idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Puede enviar automáticamente alertas y actualizaciones operativas a las direcciones de correo electrónico que introduzcas
  • Las características de seguridad integradas ayudan a proteger la bomba de vacío, incluyendo la purga automática de aire tras el apagado, detección de humedad para evitar el arranque y apagado automático si se detecta una fuga
  • Se requiere una bomba de vacío (mínimo 98 L/min), y también pueden ser necesarios accesorios para secar y cristalería liofilizada dependiendo del montaje (no incluido)
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 12 L
Sublimation Rate Variable
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Refrigerante Eco-Cool
Material Acero con pintura en polvo
Incluye Bobina de PTFE
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 230 V
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).