Learn More
Labconco™ Carro FreeZone
Código de producto. 15881597 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
28 x 28 x 32,3 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15881597 28 x 28 x 32,3 in. cada uno
1 options
Código de producto. 15881597 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7368700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00€
    1096.43€ / paquete de 1
    Ahorro 223.57€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
El carro de acero con revestimiento de pintura en polvo admite los liofilizadores FreeZone de sobremesa y Triad durante su uso, almacenamiento o transporte.
  • El estante inferior proporciona espacio para la bomba de vacío
  • Las ruedas proporcionan movilidad
  • Capacidad de peso máxima de 204,11 kg (450 lb)
Especificaciones
Tipo de producto Carro móvil
Color Blanco glaciar
Fondo (imperial) 28 in
Fondo (métrico) 71,1 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28 x 28 x 32,3 in.
Acabado Revestimiento de polvo
Para utilizar con (equipo) Liofilizadores de sobremesa FreeZone y Triad
Altura (imperial) 32,3 in
Altura (métrico) 82 cm
Capacidad portante (imperial) 450 lb
Material Acero
N.º de ruedas giratorias 4
N.º de estantes 2
Material del estante Acero con pintura en polvo
Peso (métrico) 55 kg
Peso (imperial) 120,0 lb
Tipo de rueda Ruedas
Anchura (imperial) 28 in
Anchura (métrico) 71,1 cm