Learn More
Labconco™ Secadores de bandeja a granel FreeZone™, válvula de aislamiento, modelos de 230 V
Código de producto. 15732857 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Incluye:
3 estantes, válvula de aislamiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Incluye Tamaño de la unidad
15732857 Schuko 3 estantes, válvula de aislamiento cada uno
1 options
Código de producto. 15732857 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 780601230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21570.00€
    17077.39€ / paquete de 1
    Ahorro 4492.61€
    20% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
3 estantes, válvula de aislamiento
Requires
Liofilizador, bomba de vacío
Diseñados para el liofilizado de cargas de muestras a granel de moderadas a grandes. Los secadores de bandeja a granel Labconco™ FreeZone™, la válvula de aislamiento, modelos de 230 V, ofrecen opciones para el colector de 6 puertos y la válvula de aislamiento incorporados. Incluyen tres estantes calefactados y sondas de temperatura para la supervisión de la temperatura de la muestra.
  • Proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento uniforme
  • Tres estantes calentados de 32,25 × 42,16 cm (12,7 × 16,6 pulgadas) con sensores para la supervisión de la temperatura que proporcionan 10,35 l (632 pulgadas cuadradas) de espacio de almacenamiento
  • Se pueden añadir 2 estantes adicionales (se venden por separado)
  • Cada estante se calienta hasta + 60 °C
  • El microprocesador mantiene la temperatura del sistema dentro de los 3 °C del ajuste.
  • La puerta de visualización de acrílico transparente proporciona una completa visibilidad de los estantes
  • El sistema operativo Lyo-Works™ proporciona una programación y control flexibles con una visualización en tiempo real de los parámetros de liofilizador y de secador de bandeja en una pantalla táctil capacitiva a todo color de 5 pulg en un liofilizador FreeZone conectado de 6, 12 o 18 l (se vende por separado)
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • Las muestras se deben congelar previamente
  • Las opciones incluyen: Colector de secador de bandeja de 6 puertos que acepta adaptadores de matraz de 1/2 pulg o 3/4 pulg para la liofilización en matraz y válvula de aislamiento integrada que separa el secador de bandeja a granel del liofilizador para reducir el tiempo necesario para restablecer los niveles de vacío de trabajo y proporcionar los medios para determinar el criterio de valoración
Compliance
Todos los modelos cumplen la norma UL 61010-1 (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 nº 61010-1 (modelos de 60 Hz), y el marcado de conformidad CE (modelos de 230V, 50 Hz).
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Secador de bandeja para grandes volúmenes
N.º de estantes 5
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Material Acero
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye 3 estantes, válvula de aislamiento
Fondo (imperial) 21,5 in
Fondo (métrico) 54,6 cm
Anchura (imperial) 32,2 in
Anchura (métrico) 82,2 cm
Altura (imperial) 27,1 in
Altura (métrico) 68,8 cm
Amperaje 4 A
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 256 lb
Peso con embalaje (métrico) 116,11 kg