Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de mesa con resistencia de acero inoxidable, refrigerante eco-frío
Código de producto. 31374547 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2.5 L
4.5 L
8 L
Intervalo de temperatura (métrico):
-105 °C
-50 °C
84 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura (métrico)
31374547 8 L -50 °C
31374523 2.5 L -50 °C
31374485 4.5 L -50 °C
31374524 2.5 L 84 °C
31374508 4.5 L 84 °C
31374530 4.5 L -105 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374547 Proveedor Labconco N.º de proveedor 700805090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16490.00€
    12330.09€ / paquete de 1
    Ahorro 4159.91€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Liofilizadoras de mesa con pantalla táctil en color, almacenamiento de datos con USB salida ethernet y notificaciones por correo electrónico para monitorizar los procesos de liofilización.
  • Diseño de bobina colectora de acero inoxidable vertical con capacidad de retención de hielo de hasta 8 L antes de descongelación (también disponible en 4,5 L y 2,5 L).
  • Opciones de temperatura del colector: -50 °C (acuoso), -84 °C (bajo contenido eutéctico/disolventes incluido acetonitrilo), y -105 °C a 60 Hz / -102 °C a 50 Hz (bajo eutéctico incluyendo acetonitrilo y metanol/etanol diluido).
  • El diseño interno de bobinas maximiza la eficiencia de captura de vapor.
  • Descongelación de gas caliente para ciclos de descongelación más rápidos y fáciles.
  • Lyo-Works Sistema operativo con visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío.
  • Pantalla táctil a todo color de 5 in para un funcionamiento intuitivo.
  • Registro y visualización de datos con un solo toque para apoyar la calidad de muestra y reducir el tiempo de ejecución.
  • Programación y control flexibles para accesorios opcionales de secado.
  • Detección opcional End-Zone™ de endpoint para liofilización en matraz.
  • Configuraciones personalizables: idioma, zona horaria, temperatura y vacío.
  • Conectividad integrada: Ethernet montada USB lateralmente y trasera.
  • Alertas automáticas por correo electrónico o retroalimentación de parámetros operativos a direcciones de correo introducidas por los usuarios.
  • Refrigeración ecológica, sin HCFC/CFC, cumple con los requisitos de la UE de bajo GWP.
  • Colectores opcionales recubiertos de PTFE para resistir compuestos corrosivos.
  • FreeZone Las características de protección de la bomba de vacío incluyen una válvula de desacoplamiento de vacío, un bloqueo de sensor de humedad y el apagado automático de la bomba cuando se detectan fugas durante el pulldown o el funcionamiento.
  • Nota: Se requiere una bomba de vacío (al menos 98 L/min de desplazamiento), un accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se utiliza liofilización a granel) y no están incluidos.
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 8 L
Sublimation Rate Variable
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Refrigerante Eco-Cool
Material Acero con pintura en polvo
Incluye Bobina de acero inoxidable
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).