Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de mesa con resistencia de acero inoxidable, refrigerante eco-frío
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Diseño de bobina colectora de acero inoxidable vertical con capacidad de retención de hielo de hasta 8 L antes de descongelación (también disponible en 4,5 L y 2,5 L).
- Opciones de temperatura del colector: -50 °C (acuoso), -84 °C (bajo contenido eutéctico/disolventes incluido acetonitrilo), y -105 °C a 60 Hz / -102 °C a 50 Hz (bajo eutéctico incluyendo acetonitrilo y metanol/etanol diluido).
- El diseño interno de bobinas maximiza la eficiencia de captura de vapor.
- Descongelación de gas caliente para ciclos de descongelación más rápidos y fáciles.
- Lyo-Works Sistema operativo con visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío.
- Pantalla táctil a todo color de 5 in para un funcionamiento intuitivo.
- Registro y visualización de datos con un solo toque para apoyar la calidad de muestra y reducir el tiempo de ejecución.
- Programación y control flexibles para accesorios opcionales de secado.
- Detección opcional End-Zone™ de endpoint para liofilización en matraz.
- Configuraciones personalizables: idioma, zona horaria, temperatura y vacío.
- Conectividad integrada: Ethernet montada USB lateralmente y trasera.
- Alertas automáticas por correo electrónico o retroalimentación de parámetros operativos a direcciones de correo introducidas por los usuarios.
- Refrigeración ecológica, sin HCFC/CFC, cumple con los requisitos de la UE de bajo GWP.
- Colectores opcionales recubiertos de PTFE para resistir compuestos corrosivos.
- FreeZone Las características de protección de la bomba de vacío incluyen una válvula de desacoplamiento de vacío, un bloqueo de sensor de humedad y el apagado automático de la bomba cuando se detectan fugas durante el pulldown o el funcionamiento.
- Nota: Se requiere una bomba de vacío (al menos 98 L/min de desplazamiento), un accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se utiliza liofilización a granel) y no están incluidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizadores |
| Capacidad (métrico) | 2.5 L |
| Sublimation Rate | Variable |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C |
| Refrigerante | Eco-Cool |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| Incluye | Bobina de acero inoxidable |
| tipo de tapón | Todos excepto Norteamérica |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).