Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de bancada con bobina de PTFE, refrigerante eco-frío
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- La bobina colectora de acero inoxidable vertical contiene 8 L de hielo antes de descongelarse
- Colector de -50 °C (para muestras acuosas)
- Entre las características se incluyen desempañador de gas caliente, puerto lateral USB y conexión Ethernet trasera
- Sistema de refrigeración ecológico y sin HCFC/CFC, conforme a los requisitos de la UE de bajo GWP
- La bobina interna maximiza la eficiencia de atrapamiento de vapor
- Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
- Lyo-Works El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
- 5 in. Pantalla táctil a todo color
- Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
- Detección opcional End-Zone™ de extremos para liofilización en matraz
- El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
- Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
- Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
- FreeZone Las características exclusivas protegen tu bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el primer pull-down o durante el funcionamiento.
- Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 L/minuto, un accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se siente liofilizada a granel) (no incluida).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Liofilizadores |
| Capacidad (métrico) | 4.5 L |
| Sublimation Rate | Variable |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -105 °C |
| Refrigerante | Eco-Cool |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| Incluye | Bobina de PTFE |
| tipo de tapón | Todos excepto Norteamérica |
| Tensión | 230 V |
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?