Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de bancada con bobina de PTFE, refrigerante eco-frío
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31374520 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2.5 L
4.5 L
8 L
Intervalo de temperatura (métrico):
-105 °C
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
31374520 2.5 L -50 °C -
31374493 4.5 L -50 °C -
31374534 8 L -50 °C cada uno
31374511 2.5 L 84 °C -
31374501 4.5 L 84 °C -
31374539 4.5 L -105 °C -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Código de producto. 31374520 Proveedor Labconco N.º de proveedor 700206090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cumplimiento de todas las normativas de la UE sobre refrigerantes HFC
Liofilizador de mesa resistente a ácidos con pantalla táctil a color, almacenamiento de datos con salida USB/ethernet y notificación por correo electrónico.
  • La bobina colectora de acero inoxidable vertical contiene 8 L de hielo antes de descongelarse
  • Colector de -50 °C (para muestras acuosas)
  • Entre las características se incluyen desempañador de gas caliente, puerto lateral USB y conexión Ethernet trasera
  • Sistema de refrigeración ecológico y sin HCFC/CFC, conforme a los requisitos de la UE de bajo GWP
  • La bobina interna maximiza la eficiencia de atrapamiento de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • Lyo-Works El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío
  • 5 in. Pantalla táctil a todo color
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Detección opcional End-Zone™ de extremos para liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • FreeZone Las características exclusivas protegen tu bomba de vacío de daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el primer pull-down o durante el funcionamiento.
  • Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 L/minuto, un accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se siente liofilizada a granel) (no incluida).
Especificaciones
Tipo Liofilizadores
Capacidad (métrico) 2.5 L
Sublimation Rate Variable
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Refrigerante Eco-Cool
Material Acero con pintura en polvo
Incluye Bobina de PTFE
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 230 V
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).