Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de sobremesa de 8 L
Código de producto. 17980160 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17980160 8 L 1 unidad
1 options
Código de producto. 17980160 Proveedor Labconco N.º de proveedor 700801090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16490.00€
    12701.56€ / paquete de 1
    Ahorro 3788.44€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
FreeZone Los secadores por congelación de sobremesa están diseñados para liofilizar cargas de muestras moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El serpentín colector vertical de acero inoxidable contiene 8 litros de hielo antes de descongelarse.
  • El serpentín colector vertical de acero inoxidable o PTFE contiene 8 litros de hielo antes de descongelarse.
  • Un solo sistema de refrigeración libre de HCFC/CFC de 3/4 hp enfría el colector
  • Lyo-Works™ El  sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
  • Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación.
  • Manténgase conectado
  • Ver datos de muestra en tiempo real
  • Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
  • Facilite las muestras desafiantes
Especificaciones
Tipo Liofilizador de sobremesa
Capacidad (métrico) 8 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 230 V