Learn More
- Home
- Products
- Liofilizadores
- Cámaras y equipos de liofilización
- Labconco FreeZone Liofilizador de consola de 6L
Labconco FreeZone Liofilizador de consola de 6L
Código de producto. 17991040 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Incluye:
Secador de bandeja con tapones de retención
Válvula de purga
Válvula de purga, congelador
Válvula de purga, consola
Válvula de purga, minicámara
Válvula de purga, secador de bandeja de cierre
Tamaño de la unidad:
1 unidad
22 product options available for selection
| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Material | Incluye | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 17991040 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Secador de bandeja con tapones de retención | 1 unidad |
| 17920150 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | - | 1 unidad |
| 17920160 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Válvula de purga | 1 unidad |
| 17910150 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Válvula de purga, minicámara | 1 unidad |
| 17940150 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | - | 1 unidad |
| 17960160 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Válvula de purga, congelador | 1 unidad |
| 17980140 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Válvula de purga | 1 unidad |
| 17990140 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Válvula de purga, minicámara | 1 unidad |
| 17950160 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Válvula de purga, congelador | 1 unidad |
| 17911050 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Secador de bandeja con tapones de retención | 1 unidad |
| 17941050 | -50 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre | 1 unidad |
| 17931050 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Secador de bandeja con tapones de retención | 1 unidad |
| 17921050 | -50 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre | 1 unidad |
| 17940190 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | - | 1 unidad |
| 17970170 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Válvula de purga, consola | 1 unidad |
| 17930150 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Válvula de purga, minicámara | 1 unidad |
| 17970150 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | - | 1 unidad |
| 17960170 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Válvula de purga | 1 unidad |
| 17970190 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Válvula de purga, minicámara | 1 unidad |
| 17951040 | 84 °C | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora | Válvula de purga | 1 unidad |
| 17901050 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Secador de bandeja con tapones de retención | 1 unidad |
| 17911040 | 84 °C | Bobina de PTFE y cámara colectora | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre | 1 unidad |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17991040
Supplier
Labconco
Supplier No.
710621090
-
55265.00€
43761.92€ / paquete de 1
Ahorro 11503.08€
20% Descuento
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo.
Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- El serpentín colector vertical contiene 6 litros de hielo antes de descongelarse.
- El sistema de refrigeración libre de HCFC/CFC hp enfría el colector
- Adecuado para muestras acuosas.
- Lyo-Works™ El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
- Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación.
- Manténgase conectado
- Ver datos de muestra en tiempo real
- Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
- Facilite las muestras desafiantes
Specifications
Specifications
| Tipo | Secador de congelación de consola |
| Capacidad (métrico) | 6 L |
| N.º de estantes | 3 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 84 °C |
| Material | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora |
| Incluye | Secador de bandeja con tapones de retención |
| tipo de tapón | Todos excepto América del Norte |
| Tensión | 230 V |