Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de sobremesa de 4,5 L
Código de producto. 17940160 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Intervalo de temperatura (métrico):
-105 °C
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17940160 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17930160 Bobina de PTFE y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17960190 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17940170 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17920140 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -105 °C 1 unidad
17920180 Bobina de PTFE y cámara colectora -105 °C 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17940160 Proveedor Labconco N.º de proveedor 700401090
FreeZone Los secadores por congelación de sobremesa están diseñados para liofilizar cargas de muestras ligeras a moderadas. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El serpentín colector vertical de acero inoxidable contiene 4,5 litros de hielo antes de descongelarse.
  • El sistema de refrigeración libre de HCFC/CFC hp enfría el colector 
  • Adecuado para muestras acuosas.
  • Lyo-Works™ El  sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
  • Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación.
  • Manténgase conectado
  • Ver datos de muestra en tiempo real
  • Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
  • Facilite las muestras desafiantes
Especificaciones
Tipo Liofilizador de sobremesa
Capacidad (métrico) 4.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 230 V