Description
- El sistema de refrigeración único de 1/3 hp libre de HCFC/CFC enfría el colector a -50 °C (-58 °F), adecuado para muestras acuosas.
- Lyo-Works™ El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
- Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación
- Manténgase conectado
- Ver datos de muestra en tiempo real
- Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
- Facilite las muestras desafiantes
Specifications
Specifications
| Tipo | Liofilizador de sobremesa |
| Capacidad (métrico) | 2.5 L |
| N.º de estantes | 0 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 84 °C |
| Material | Bobina de acero inoxidable y cámara colectora |
| tipo de tapón | Todos excepto América del Norte |
| Tensión | 230 V |