Learn More
Labconco FreeZone Liofilizador de sobremesa de 2,5 L
Código de producto. 17900160 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Bobina de PTFE y cámara colectora
Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
84 °C
Tamaño de la unidad:
1 unidad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
17900160 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17900150 Bobina de PTFE y cámara colectora -50 °C 1 unidad
17950170 Bobina de acero inoxidable y cámara colectora 84 °C 1 unidad
17930170 Bobina de PTFE y cámara colectora 84 °C 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17900160 Proveedor Labconco N.º de proveedor 700201090
FreeZone Los secadores por congelación de sobremesa están diseñados para liofilizar cargas de muestras ligeras. El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible. El serpentín colector vertical de acero inoxidable contiene 2,5 litros de hielo antes de descongelarse.
  • El sistema de refrigeración único de 1/3 hp libre de HCFC/CFC enfría el colector a -50 °C (-58 °F), adecuado para muestras acuosas.
  • Lyo-Works™ El  sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
  • Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación
  • Manténgase conectado
  • Ver datos de muestra en tiempo real
  • Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
  • Facilite las muestras desafiantes
Especificaciones
Tipo Liofilizador de sobremesa
Capacidad (métrico) 2.5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Material Bobina de acero inoxidable y cámara colectora
tipo de tapón Todos excepto América del Norte
Tensión 230 V