Descripción
- La bobina de acero inoxidable o PTFE contiene 18 litros de hielo antes de descongelarse.
- El sistema de refrigeración libre de HCFC/CFC hp enfría el colector
- Incluye un secador de bandeja de tapón con estantes calefaccionados y enfriados, control de válvula de liberación de vacío, perilla de tapón y más.
- Lyo-Works™ El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector, el nivel de vacío y opcional End-Zone™ sistema de detección de puntos finales
- Pantalla táctil capacitiva a todo color grande e intuitiva de 5 in para una fácil operación.
- Manténgase conectado
- Ver datos de muestra en tiempo real
- Obtenga resultados consistentes y de alta calidad
- Facilite las muestras desafiantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Secador de congelación de consola |
| Capacidad (métrico) | 18 L |
| N.º de estantes | 3 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -50 °C |
| Material | Bobina de PTFE y cámara colectora |
| Incluye | Válvula de purga, secador de bandeja de cierre |
| tipo de tapón | Todos excepto América del Norte |
| Tensión | 230 V |