Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas ultrafinas de poliéster criogénico para viales de laboratorio, para impresoras M6/M7
Código de producto. 17899164
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,5 x 0,5 in
0,5 x 1 in
1,625 x 0,6 in
Diámetro (imperial):
0,375 in
0,5 in
Forma:
Rectángulo
Rectángulo con círculo
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Diámetro (imperial) Forma unitSize
17899164 0,375 x 0,375 in 0,375 in Redondo paquete de 500
17888304 0,5 x 1 in 0,375 in Rectángulo paquete de 250
17888234 1,625 x 0,6 in 0,375 in Rectángulo paquete de 250
17868364 0,5 x 0,5 in 0,5 in Redondo paquete de 500
17828374 0,375 x 1 in 0,375 in Rectángulo con círculo paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17899164 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174107
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Durable Freezerbondz™ Los marcadores de poliéster están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio, como viales, centrífugas, tubos, tubos de ensayo, pajitas y portaobjetos.
  • Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • Buena resistencia a manchas de impresión, resistencia a solventes y rango de rendimiento de temperatura alta/baja °de -196 C a °100 C (-320 °F a 212 °F)
  • Fabricado en material de poliéster B-492
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 500 etiquetas
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0032 in
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensiones (L x An) 0,375 x 0,375 in
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-82-492