Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas ultrafinas de poliéster criogénico para viales de laboratorio, para impresoras M6/M7
Descripción
- Se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
- Buena resistencia a manchas de impresión, resistencia a solventes y rango de rendimiento de temperatura alta/baja °de -196 C a °100 C (-320 °F a 212 °F)
- Fabricado en material de poliéster B-492
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |