Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster criogénico ultrafinas
Código de producto. 17871799 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia)
25,40 mm x 48,26 mm (An x Al)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 240
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17871799 25,40 mm x 48,26 mm (An x Al) paquete de 100
17861799 25,40 mm (Ancho) x 9,53 mm (Alto) x 9,53 mm (Dia) paquete de 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17871799 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 170896
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    105.76€ / paquete de 100
    Ahorro 7.24€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
FreezerBondz™ Las etiquetas de poliéster criogénico ultradelgadas permiten etiquetar superficies de laboratorio congeladas curvas, incluidos tubos, viales y criocanes, con el material de etiqueta de poliéster ultradelgado B-492.
  • Especializado: ideal para uso en laboratorio en superficies curvas, incluidos tubos de ensayo, viales y pipetas de paja.
  • Durable: Resiste productos químicos, abrasiones y temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido.
  • Adhesivo: Fabricado con un adhesivo acrílico permanente para una unión firme sobre superficies curvas lisas como vidrio y polipropileno.
  • Certificado: Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Para conocer el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la Hoja de datos técnicos (TDS)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 2011/65/UE, 2015/863
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general; Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) BMP51;BMP53;M511;M510
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
N.° por paquete 100 Etiqueta(s) / Caja
Cantidad 100
Tamaño (métrico) 25.40 mm (W) x 48.26 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0,0032 in
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensiones (L x An) 25,40 mm x 48,26 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1,9 in
Anchura (imperial) 295 mm (1 in)
Anchura (métrico) 25.40 mm
Altura (imperial) 10,92 mm (1,9 in)
Altura (métrico) 48.26 mm
Alternate Part Number M5-78-492