Description
- Especializado— Adhesivo agresivo B-492 FreezerBondz™ Las etiquetas son ideales para superficies curvas y congeladas, como viales, muestras de centrífugas, tubos y portaobjetos.
- Durable— Las etiquetas resisten productos químicos, abrasiones, almacenamiento en nitrógeno líquido y un rango de temperatura alta/baja °de -320 F a 212 °F (-196 °C a 100 °C).
- Adhesivo— Adhesivo acrílico permanente para unión firme sobre superficies lisas y curvas, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
- Certificaciones— Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863).
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Cumple con RoHS 2011/65/UE |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster (B-492) |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación de laboratorio, cintas de la serie R6400, impresoras de transferencia térmica |
| Show More |