Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas ultrafinas de poliéster criogénico
Código de producto. 11824205 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1500/rollo
2500/rollo
3000/rollo
5000/rollo
Dimensiones (L x An):
12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 in)
25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 in)
25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 in)
9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 in)
Tamaño de la unidad:
1 PK
1 ROLL
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11824205 3000/rollo 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 in) 1 ROLL
10419473 5000/rollo 12,70 x 25,4 mm (0,5 x 1 in) 1 PK
11814205 3000/rollo 25,4 x 22,86 mm (1 x 0,9 in) 1 rollo
11588834 2500/rollo 9,53 x 25,4 mm (0,37 x 1 in) 1 ROLL
15148385 1500/rollo 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 in) 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11824205 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    489.37€ / 1 rollos
    Ahorro 95.63€
    16% Descuento
En stock
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos de centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Especializado— Adhesivo agresivo B-492 FreezerBondz™ Las etiquetas son ideales para superficies curvas y congeladas, como viales, muestras de centrífugas, tubos y portaobjetos.
  • Durable— Las etiquetas resisten productos químicos, abrasiones, almacenamiento en nitrógeno líquido y un rango de temperatura alta/baja °de -320 F a 212 °F (-196 °C a 100 °C).
  • Adhesivo— Adhesivo acrílico permanente para unión firme sobre superficies lisas y curvas, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
  • Certificaciones— Cumple con RoHS 2011/65/UE (Pass 2015/863).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Cumple con RoHS 2011/65/UE
Descripción FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio, cintas de la serie R6400, impresoras de transferencia térmica
Para utilizar con (equipo) BBP11, BBP12, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Incluye Rollo de 3000 etiquetas
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
N.° por paquete 3000 etiquetas/rollo
Cantidad 3000/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño 1 x 1,9 in (Largo x Ancho)
Tamaño (métrico) 48.26 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -160 °C a +130 °C
Grosor (imperial) 0,0032 in
Grosor (métrico) 0,081 mm
Repetición vertical (métrico) 27,94 mm
Dimensiones (L x An) 25,4 x 48,26 mm (1 x 1,9 in)
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48,26 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Alternate Part Number THT-156-492-3