Learn More
Brady™ Freezerbondz™ Etiquetas para impresora de transferencia térmica - 1 in Núcleo, poliéster (B-492)
Descripción
- Hecho de Freezerbondz II Poliéster (B-492) con adhesivo acrílico permanente
- Ofrecen una resistencia a las manchas de impresión y a disolventes cuando se utilizan con la cinta R6400
- Se utiliza en entornos de laboratorio como en aplicaciones de nitrógeno líquido y de esterilización en autoclave
- Las etiquetas están disponibles en núcleo de 25,4 mm (1 in) o un núcleo más pequeño
- Temperatura mínima de servicio: -321 °F
- Temperatura máxima de servicio: 266 ºC°F
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster (B-492) |
| Tipo de producto | Etiqueta de impresora de transferencia térmica |
| Para utilizar con (aplicación) | Identificación general e industrial; identificación de laboratorio: frasco, tubo y vial, superficies congeladas |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de las series BBP11, 1244 y 1344 |
| Forma | Redondo |
| Grosor (imperial) | 0,0032 in |
| Mostrar más |