Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster mate criogénico de 1 in Impresoras de núcleo pequeño
Código de producto. 11357803 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
1,25 in
1,625 in
1,9 in
2,2 in
3,75 in
Altura (imperial):
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Altura (imperial) Tamaño de la unidad
11357803 1,9 in 0,6 in 1 rollo
15173835 1,25 in 0,375 in 1 rollo
15348837 1,625 in 0,375 in 1 rollo
15378577 2,2 in 1 in 1 rollo
15379370 3,75 in 1,5 in 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11357803 Supplier Brady™ Supplier No. 114202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    201.67€ / 1 rollos
    Ahorro 38.33€
    15% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Marque de forma segura muestras de laboratorio en superficies lisas y planas en entornos desafiantes como nitrógeno líquido y congeladores con B-490 FreezerBondz™ Etiquetas de poliéster mate criogénico.
  • Freezerbondz Las etiquetas se pueden aplicar a superficies congeladas, incluido el vidrio y el polipropileno almacenados en nitrógeno líquido.
  • Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
  • Especializado— Las etiquetas adhesivas agresivas están diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de identificación de laboratorio en superficies planas, incluidas las cajas de almacenamiento criogénico.
  • Durable— Las etiquetas resisten solventes, manchas, nitrógeno líquido, aplicaciones de congeladores y un rango de temperatura alta/baja °de -320 F a 212 °F (-196 °C a 100 °C).
  • Adhesivo— Adhesivo acrílico permanente para unión firme a vidrio, acero inoxidable y cobre, o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/95/CE
Descripción FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Poliéster (B-490)
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, tubo para PCR, vial, identificación de tubos
Para utilizar con (equipo) Impresora de las series BBP11, 1244 y 1344
Incluye Rollo de 1500 etiquetas
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1500/rollo
Forma Rectángulo
Tamaño (imperial) 1,9 x 1 in (Ancho x Alto)
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De - 196°C a + 130°C
Grosor (imperial) 2,6 mil
Grosor (métrico) 0.065 mm
Dimensiones (L x An) 25.40 x 48.26 mm
Anchura (imperial) 1,9 in
Anchura (métrico) 48.26 mm
Altura (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number THT-156-490-1.5-SC