Learn More
Brady™ Etiquetas circulares para impresora de transferencia térmica FreezerBondz
Código de producto. 10013164
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,9 cm
9,53 mm
1,1 cm
12,7 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10013164 0,9 cm 1 rollo
11899574 9,53 mm 1 rollo
11810885 12,7 mm 1 rollo
10082003 1,1 cm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10013164 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 805919
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliéster Freezerbondz™ duradero (B-492) Las etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz están diseñadas para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, centrífugas, tubos, tubos de ensayo, varillas y
  • Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Buena resistencia a manchas de impresión, resistencia a solventes y rendimiento a temperaturas altas y bajas de -320 a 212 °F (-196 a 100 °C)
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
Especificaciones
Descripción FreezerBondz Etiquetas para impresoras de transferencia térmica
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta de impresora de transferencia térmica
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio
Para utilizar con (equipo) i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Repetición horizontal (métrico) 27,94 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo THT-181-492-3
N.° por paquete 3000 juegos/rollo
Cantidad 3000/paq.
Forma Rectángulo con esquinas redondeadas
Tamaño 25,40 mm (ancho) x 12,70 mm (alto) x 9,53 mm (diámetro)
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0032 in
Grosor (métrico) 0,020 mm
Repetición vertical (métrico) 15,24 mm
Dimensiones (L x An) 0,375 x 1 in
Longitud (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.40 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,2 cm
Diámetro (imperial) 0,37 in
Diámetro (métrico) 0,9 cm
Alternate Part Number THT-181-492-3