Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Etiquetas de laboratorio de poliéster mate criogénico para impresoras M6/M7
Código de producto. 17838124
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,375 x 1,25 in
0,6 x 1,625 in
1 x 1,9 in
1,65 x 0,5 in
1,75 x 1 in
1,8 x 0,6 in
2,2 x 1,5 in
3,875 x 1,5 in
Altura (métrico):
9,53 mm
15,24 mm
25,4 mm
41,91 mm
44,45 mm
45,72 mm
55,88 mm
98,43 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Altura (métrico) unitSize
17838124 0,375 x 1,25 in 9,53 mm paquete de 500
17878164 0,6 x 1,625 in 15,24 mm paquete de 250
17851689 1 x 1,9 in 25,4 mm paquete de 250
17868264 1,65 x 0,5 in 41,91 mm paquete de 500
17898184 1,75 x 1 in 44,45 mm paquete de 250
17848474 1,8 x 0,6 in 45,72 mm paquete de 250
17878144 2,2 x 1,5 in 55,88 mm paquete de 100
17828454 3,875 x 1,5 in 98,43 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17838124 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174179
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los marcadores de poliéster duraderos están diseñados para usarse en aplicaciones de identificación de laboratorio, como viales, centrífugas, tubos, tubos de ensayo, pajitas y portaobjetos.
  • Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies congeladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido, cuando se envuelven sobre sí mismas al menos 1/8 in
  • Buena resistencia a manchas de impresión, resistencia a solventes y rendimiento a temperaturas altas y °bajas de -196 °C a 100 °C (-320 °F a 212 °F).
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM D 1000; ASTM G 155
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
Sin látex N.º
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a +266 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +130°C
Grosor (imperial) 0,0026 in
Grosor (métrico) 0.065 mm
Dimensiones (L x An) 0,375 x 1,25 in
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 31.75 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Alternate Part Number M6-112-490