Learn More
Brady™ Etiquetas criogénicas FreezerBondz™ de poliéster con acabado mate
Descripción
- Producto especializado: diseñado para el uso en laboratorio en viales de cristal y polipropileno, tubos de centrifugado, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos
- Producto duradero: resistencia a los disolventes, las manchas y las temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido
- Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente para el uso en superficies heladas planas o para envolver tubos y viales con un solapamiento de 1/8 de pulgada
- Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
- Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Color | White |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Tipo de producto | Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratory Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | BMP41, BMP51, M511 |
| Cantidad | 180 Labels/Cartridge |
| Mostrar más |