Descripción
- Diseñado para uso en laboratorio en viales de vidrio y polipropileno, centrífugas, tubos de ensayo, pajitas y portaobjetos.
- Resiste disolventes, manchas y temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido.
- Fabricado con un adhesivo acrílico permanente para usar en superficies planas congeladas o para envolver tubos y viales con una superposición de 1/8 in
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de laboratorio |
| Mostrar más |