Learn More
Brady™ Etiquetas criogénicas FreezerBondz™ de poliéster con acabado mate
Código de producto. 17821779
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,6 x 1,8 in
1,65 x 0,5 in
31,75 mm x 9,53 mm (An x Al)
38,10 mm x 55,88 mm (An x Al)
38,10 mm x 95,25 mm (An x Al)
44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
Para utilizar con (equipo):
BMP41, BMP51, M511
BMP51, BMP53, M511, M510
Tamaño de la unidad:
paquete de 140
paquete de 180
paquete de 360
paquete de 80
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) unitSize
17821779 44,45 mm x 25,40 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 180
17821749 31,75 mm x 9,53 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 360
17980730 0,6 x 1,8 in BMP41, BMP51, M511 paquete de 180
17960730 1,65 x 0,5 in BMP41, BMP51, M511 paquete de 180
17861719 38,10 mm x 55,88 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 140
17841799 38,10 mm x 95,25 mm (An x Al) BMP51, BMP53, M511, M510 paquete de 80
6 options
Código de producto. 17821779
Marca: Brady™ 170888
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Marque de forma segura las superficies planas de laboratorio inmersas en entornos helados o con nitrógeno líquido con el material de etiquetas de poliéster duradero B-490. Impresión sencilla prácticamente desde cualquier lugar con una impresora de etiquetas de Brady portátil.
  • Producto especializado: diseñado para el uso en laboratorio en viales de cristal y polipropileno, tubos de centrifugado, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos
  • Producto duradero: resistencia a los disolventes, las manchas y las temperaturas extremas, incluido el almacenamiento en nitrógeno líquido
  • Producto adhesivo: fabricado con adhesivo acrílico permanente para el uso en superficies heladas planas o para envolver tubos y viales con un solapamiento de 1/8 de pulgada
  • Producto certificado: cumple la Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE (enmienda 2015/863)
  • Si desea información sobre el rendimiento y las propiedades específicas del material, consulte la ficha de especificaciones técnicas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU, 2015/863
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color White
Formato Die-cut
Material Polyester
Tipo de producto Label
Para utilizar con (aplicación) Laboratory labelling
Para utilizar con (equipo) BMP51, BMP53, M511, M510
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
N.° por paquete 180 Label(s) / Box
Cantidad 180
Tamaño (métrico) 44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to 266°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to 130°C
Grosor (imperial) 0,0026 in
Grosor (métrico) 0.065 mm
Dimensions (LxW) 44,45 mm x 25,40 mm (An x Al)
Longitud (imperial) 1 in
Anchura (imperial) 1.75 in
Anchura (métrico) 44.45 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-125-490