Learn More
Wesbart™ Bandeja de almacenamiento para congelador
Descripción
- Hay muchas opciones de bandejas disponibles.
- Cada bandeja está diseñada para almacenar diferentes artículos.
- Las bandejas básicas que ofrecemos son para acomodar cajas criogénicas de 133 x 133
- Las longitudes de las bandejas están diseñadas para admitir de 2 a 6 cajas por bandeja. Especificar material al realizar el pedido: Aluminio anodizado o acero inoxidable.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Especifique aluminio anodizado o acero inoxidable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 555 x 136 x 13 mm |
| Longitud (métrico) | 555 mm |
| Tipo de producto | Bandeja de almacenamiento simple |
| Altura (métrico) | 13 mm |
| Anchura (métrico) | 136 mm |